Methanesulphonic anhydride 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO348760250EA
80.4
EUR
ACRO348760250
ACRO348761000
ACRO348765000
ACRO348760050
Methanesulphonic anhydride 97%
Methanesulphonic anhydride
Formule:
C₂H₆O₅S₂ MW: 174,2 g/mol Kookpunt: 125 °C (4 mmHg) Smeltpunt: 69…70 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007556 CAS-nummer: 7143-01-3 EINECS: 230-442-1 UN: 3261 ADR: 8,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to grey to light brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration by coupling | ≥96.0 % |