Benzenesulphonic acid
Gevaar
SIAL93792-500GEA 0 EUR
SIAL93792-500G SIAL93792-1KG
Benzenesulphonic acid
Benzenesulphonic acid
Formule: C₆H₆O₃S
MW: 158,18 g/mol
Kookpunt: 319 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 50 °C
Dichtheid: 1,32 g/cm³ (47 °C)
Vlampunt: >100 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011689
CAS-nummer: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01070