Manganese ≥99.9998%, pieces ≤ 10 mm, Ultrapure
Leverancier: Thermo Scientific
45130.14EA 1210 EUR
45130.14
Manganese ≥99.9998%, pieces ≤ 10 mm, Ultrapure
Manganese
Formule: Mn
MW: 54,94 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011111
CAS-nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1