2-Chloro-3-fluorobenzoic acid 97%
Waarschuwing
H31761.03EA 62.6 EUR
H31761.03 H31761.06
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid 97%
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClFO₂
Smeltpunt: 170…172 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00973903
CAS-nummer: 102940-86-3