Diethyl succinate, Msynth®plus, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
8.45009.0250EA 38.4 EUR
8.45009.0250 8.45009.1000
Diethyl succinate, Msynth®plus, Sigma-Aldrich®
Diethyl succinate
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Kookpunt: 217 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –19 °C
Dichtheid: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 80 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009208
CAS-nummer: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 2.00 g/l (25 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 174.19 g/mol
Boiling Point 215 - 217 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (55 °C)
Flash Point 80 °C
Refractive Index 1.42 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)