3-Methyl-1-butyne 96%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO392740010EA
31.5
EUR
ACRO392740010
ACRO392740100
3-Methyl-1-butyne 96%
3-Methyl-1-butyne
Formule:
C₅H₈ MW: 68,12 g/mol Kookpunt: 28 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –90,1 °C Dichtheid: 0,666 g/cm³ Vlampunt: –30 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00039853 CAS-nummer: 598-23-2 EINECS: 209-925-6 UN: 3295 ADR: 3,I |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95.0 % |