Zinksulfaat 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 3008600
Leverancier: REAGECON
REGE3008600EA 117 EUR
REGE3008600
Zinksulfaat 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 3008600
Zinksulfaat
Formule: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011302
CAS-nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III