Ethyl vinyl ketone ≥97% stabilised
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Stabilisatie:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
L06829.14EA
288
EUR
L06829.14
L06829.06
Ethyl vinyl ketone ≥97% stabilised
Ethyl vinyl ketone
Formule:
C₅H₈O MW: 84,12 g/mol Kookpunt: 103…104 °C Dichtheid: 0,844 Vlampunt: –6 °C (21 °F) Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00009316 CAS-nummer: 1629-58-9 EINECS: 216-624-3 UN: 3286 ADR: 3,II |