Scheppen, FoodScoop
Leverancier: Bürkle
231-0405EA 68.4 EUR
231-0405 231-0406 231-0403 231-0404 231-0407
Scheppen, FoodScoop
Scheppen
Roestvrij staal V2A (1.4301), hooggepolijst. Zeer stabiele handschep voor verschillende toepassingen, met name geschikt voor de levensmiddelenindustrie.
  • Voldoet aan voedselwetgeving volgens EG-bepalingen
  • Robuust model
  • Naadloze aansluiting van schep en holle handgreep, dus zonder naden en randen