De SATWipes zijn gemaakt van puur non-woven polyester dat hydroentangled is waardoor de doekjes zacht, duurzaam en zuiver zijn. De bevochtiging met ofwel alcohol/gedeïoniseerd water of 100% alcohol zorgt voor een veilige en milde reinigingsoplossing.
- Handige en herbruikbare pop-updispenser
- Consistente toepassing en consistent verbruik van oplosmiddelen: tot 35% minder verbruik van oplosmiddelen
- Verminderen het verbruik van oplosmiddelen: meer veiligheid
Ze zijn uitstekend voor minder kritische toepassingen, het reinigen van procesinstrumenten en ander gereedschap en voor oppervlaktevoorbereiding.
Geschikt voor cleanrooms Klasse 1000, ISO 6, M4.5.
Kleur: wit
Opgelet: De gegevens zijn accuraat op het moment van publiceren, de laatste testresultaten en testmethoden kunt u vinden op de website van de leverancier.
*De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904