Kolonieteller, SC6 plus
Leverancier: Cole Parmer
stuart®
STUASC6PLUS/IQOQEA 1830 EUR
STUASC6PLUS/IQOQ 710-0937
Kolonieteller, SC6 plus
Kolonietellers
De SC6 plus kolonieteller is eenvoudig te gebruiken. Plaats de petrischaal op de elektronische drukplaat en raak deze telkens met een viltstift aan om elke kolonie te markeren.
  • Drukgevoelig tellen en gemiddeld aantal bepalen
  • BioCote® antimicrobiële bescherming en hoorbare bevestiging
  • Keuze tussen lichte of donkere achtergrond
De SC6 is ideaal voor alle microbiologische toepassingen en biedt snel en nauwkeurig tellen van bacterie- of schimmelkolonies.
Leveringsinformatie: Wordt compleet geleverd met twee Wolffhuegel rasters en een centreerhulp voor petrischalen van 50 naar 90 mm.