2-Methyl-1,3-cyclohexanedione ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
A11218.14EA
116
EUR
A11218.14
A11218.06
A11218.22
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione ≥98%
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Formule:
C₇H₁₀O₂ MW: 126,16 g/mol Kookpunt: 100…102 °C (8 mmHg) Smeltpunt: 204…208 °C Dichtheid: 1,313 g/cm³ (–150.15 °C) Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00001587 CAS-nummer: 1193-55-1 EINECS: 214-773-9 |