Sodium tetrachloropalladate(II) hydraat (30% Pd) ≥99.95% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
11886.04EA
299
EUR
11886.04
11886.18
11886.09
Sodium tetrachloropalladate(II) hydraat (30% Pd) ≥99.95% (metals basis)
Sodium tetrachloropalladate(II) hydraat
Formule:
Cl₄Na₂Pd·xH₂O MW: 294,21 g/mol (anhy) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003487 CAS-nummer: 13820-53-6 EINECS: 237-502-6 |