Platinum 10% hydrogenation catalyst, for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07339.0001EA
65.1
EUR
8.07339.0001
8.07339.9999
8.07339.0005
Platinum 10% hydrogenation catalyst, for synthesis, Sigma-Aldrich®
Platinum
Formule:
Pt MW: 195,08 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011179 CAS-nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 3088 ADR: 4.2,III |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) insoluble |
Bulk Density | 250 kg/m3 |
pH | 2 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 600 °C |