Malachietgroen oxalaat, Supelco®
Leverancier: Merck
Gevaar
Synoniemen: Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalateBasic Green 4N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate
M-Clarity™ quality level = MQ100
46396-250MGEA 50.1 EUR
46396-250MG
Malachietgroen oxalaat, Supelco®
Malachietgroen oxalaat
Formule: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
MW: 927,02 g/mol
Smeltpunt: ∼159 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011766
CAS-nummer: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05722
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/29/2297529.jpg