Silicon(IV) oxide, amorphous S.A. 175-225 m²/g, fumed
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
42740.18EA
36.3
EUR
42740.18
42740.30
42740.A1
Silicon(IV) oxide, amorphous S.A. 175-225 m²/g, fumed
Silicon(IV) oxide, amorphous
Adhesives, coatings, defomers, inks, lubricants, sealant, thermal insulation, cosmetics
Formule:
SiO₂ MW: 60,08 g/mol Kookpunt: 2230 °C Smeltpunt: 1710 °C Dichtheid: 2,2 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011232 CAS-nummer: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 |