Acetylchloride 1 M in dichloromethane
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H32616.AEEA 33.2 EUR
H32616.AE H32616.AP
Acetylchloride 1 M in dichloromethane
Acetylchloride
Formule: C₂H₃ClO
MW: 78,5 g/mol
Dichtheid: 1,294
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000719
CAS-nummer: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1593
ADR: 6.1,III