Siliconenolie, 500 cSt
Leverancier: VWR Chemicals
84539.290EA 158 EUR
84539.290
Siliconenolie, 500 cSt
Siliconenolie
Dichtheid: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 321 °C (gesloten beker)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00132673
CAS-nummer: 63148-62-9
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Viscosity (25°C) 450 - 550 cSt
Volatile matter Max. 1.0 %