FTA® Elute-kaarten, Whatman™
Leverancier: Qiagen
Whatman™ FTA®
730-1364EA 138 EUR
730-1364 730-1365 512-0527 730-1366
FTA® Elute-kaarten, Whatman™
Opslagsystemen voor nucleïnezuren
  • Monsters kunnen worden verzameld, geleverd en behouden bij kamertemperatuur, dus geen hoge kosten meer voor verzending van monsters op ijs en opslag in laboratoriumvriezers
  • Monsterverwerkingstijd voor het isoleren van DNA is 15 tot 30 minuten, zodat langdurige isolatieprocedures met meerdere stappen niet meer nodig zijn
  • Monsterverwerking vereist een eenvoudige warmwaterelutieprocedure voor het isoleren van DNA, zodat u geen zuiveringskit hoeft aan te schaffen
  • Monstervolumevereisten zijn minimaal: 12 tot 40 µl per verzamelgebied, waardoor verwerking van grote bloedvolumes wordt voorkomen
  • Hemoglobine, een bekende PCR-remmer, bindt zich aan de FTA® Elute-matrix - DNA wordt verkregen uit PCR-remmervrije oplossing
De FTA® Elute-matrix is chemisch behandeld met eigen reagentia die cellen bij contact lyseren, wat tot afgifte van nucleïnezuren leidt. DNA wordt uit de FTA® Elute-matrix verkregen via een vereenvoudigd elutieproces met water en warmte. Remmende componenten zoals hemoglobine worden vastgehouden op de FTA Elute-matrix.
De aangegeven FTA® Elute-matrix heeft dezelfde chemische samenstelling als FTA® Elute, met een indicatieve kleurstof die van paars naar wit verkleurt bij toevoeging van een kleurloos monster zoals speeksel, urine, wangslijmvliescellen en kweekcellen.