VWR®, Cleanroom-wegwerpbril
Leverancier: VWR
VWR®
111-0615EA 67.9 EUR
111-0615
VWR®, Cleanroom-wegwerpbril
Ruimzichtbrillen
Steriele cleanroombril met een lichtgewicht frame, indirecte ventilatie en een pluisvrije, latexvrije hoofdband.
  • Geharde PC-lens met anticondens- en antikrascoating
  • Lichtgewicht PVC-frame met siliconenrubberen band zorgt voor comfort
  • Ethyleenoxide (EtO) gesteriliseerd en volledig gevalideerd volgens ISO 11135-1-2007
Aanbevolen voor ISO klasse 4 en EU GMP klasse A/B kritische omgevingen.
Certificaten: EN 166:2001, Optische klasse 1.
Verpakking: Verpakt in een Nextech gecertifieerde ISO Klasse 4 cleanroom. Een stuk per Tyvek™ /PE bag.