An economical range of reliable, high performance analytical balances. All models have a stainless steel top pan.
- Check weighing (alarm function), weight totalising, density determinations of samples and piece counting functions
- Option of external or internal calibration, RS232 included as standard
- Weighing chamber L×W×H: 162×171×225 mm
De gebruiker heeft de keuze tussen drie opties voor modellen met interne kalibratie (aangeduid met 'i' aan het einde van de modelnaam):
Balans zal kalibreren met het interne gewicht door op de CAL knop te drukken
Balans zal automatisch opnieuw kalibreren wanneer de omgevingstemperatuur verandert en/of nadat een bepaalde tijd is verstreken (Incal+)
De gebruiker kan ervoor kiezen om de balans te kalibreren met een extern gewicht.
Certificaten: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Informatie over toebehoren: Optioneel tabletsysteem (611-8683) is geschikt voor gebruik met modellen aangeduid met *. Tabletsystemen zijn momenteel niet erkend voor gebruik met geverifieerde/EG-typegoedgekeurde balansen.
Bestelinformatie: Voor verdere informatie over het volledige gamma aan toebehoren waaronder printers, software, kits voor de bepaling van de dichtheid voor de LA-serie, externe toetsenborden en PC-verbindingskabels, gelieve een bezoek te brengen aan onze website: vwr.com of contact op te nemen met uw lokaal VWR sales kantoor. Deze weegschalen zijn ook beschikbaar met een fabriekskalibratie certificaat. Gelieve contact op te nemen met Avantor voor deze optie.
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met netadapter met universele stekker. Kalibratiegewichten zijn beschikbaar bij Avantor. Zie onder 'Kalibratiegewichten"
Opgelet: Modellen met een groot grafisch scherm worden aangeduid met een G in de modelnaam. Op dezelfde manier i wijst op interne calibratie. FC modellen worden geleverd met fabriekskalibratie certificaat. Bezoek vwr.com voor meer informatie over het volledige gamma.