Rek voor platen voor objectglaasjes
631-0964EA 49.8 EUR
VWRI631-0964
Rek voor platen voor objectglaasjes
Stevig rek voor vijf platen voor objectglaasjes.
  • Op de sluitingen kunnen identificatielabels bevestigd worden
  • Kan in de vriezer geplaatst worden voor koude monsteropslag
Voor toepassingen in de microbiologie, histologie en pathologie.