(1,1-Dimethoxyethyl)benzene ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
|
H55696.06EA
62.7
EUR
H55696.06
H55696.14
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene ≥97%
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene
Formule:
C₆H₅C(OCH₃)₂CH₃ MW: 166,22 g/mol Kookpunt: 95…98 °C (12 mmHg) Dichtheid: 1,008 Vlampunt: 67 °C (153 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00075617 CAS-nummer: 4316-35-2 EINECS: 224-334-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...