Dipotassium oxalate 10% in aqueous solution, Extra Pure
Leverancier: Bernd Kraft
Waarschuwing
KRAF01426.5000EA 229 EUR
KRAF01426.5000 KRAF01426.3000 KRAF01426.2000
Dipotassium oxalate 10% in aqueous solution, Extra Pure
Dipotassium oxalate
Formule: C₂K₂O₄
MW: 166,22 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 583-52-8
EINECS: 209-506-8
Merck Index: 12,07820