Dipotassium oxalate 20% in aqueous solution, Extra Pure
Leverancier: Bernd Kraft
Waarschuwing
KRAF07224.2000EA 0 EUR
KRAF07224.2000 KRAF07224.3000 KRAF07224.5020
Dipotassium oxalate 20% in aqueous solution, Extra Pure
Dipotassium oxalate
Formule: C₂K₂O₄
MW: 166,22 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 583-52-8
EINECS: 209-506-8
Merck Index: 12,07820