Testsysteem voor detectie van inhibitoren in urine, Urotest AB
1.13194.0001EA 108 EUR
MERC1.13194.0001
Testsysteem voor detectie van inhibitoren in urine, Urotest AB
Testsysteem voor de detectie van antibacteriële stoffen (inhibitoren) in urine. Deze test is belangrijk voor de diagnostische evaluatie van een urineweginfectie. De reactiezone van de Urotest® AB-teststrip bevat sporen van Bacillus subtilis ATCC 6051 en gebufferde voedingsbodem. Ontkiemende sporen vertonen metabolische activiteit. Deze reactiesequentie kan worden gebruikt om te testen of urinemonsters vrij zijn van inhibitoren door de kleurwijziging te observeren. Dompel de Urotest® AB-teststrip in het urinemonster, plaats deze in de speciale incubatiezak en laat deze 5-24 uur incuberen. De teststrip kan zowel voor een snelle test (incuberen gedurende 5-7 uur) als voor routinematige testen (incuberen gedurende maximaal 24 uur) worden gebruikt.
  • Nuttig voor een betrouwbare diagnostische evaluatie
  • Eenvoudige interpretatie: blauwe reactiezone betekent dat het resultaat negatief is (urinemonster bevat geen inhibitoren); beige/witte reactiezone betekent dat het resultaat positief is (urinemonster bevat inhibitoren)
Leveringsinformatie: 50 Urotest® AB teststrips; 50 speciale incubatiezakken; 50 speciale kleefstrips voor aanbrengen van labels.