Diethyl disulphide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43957.0250EA 183 EUR
8.43957.0250
Diethyl disulphide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diethyl disulphide
Formule: C₄H₁₀S₂
MW: 122,26 g/mol
Kookpunt: 152 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –101,5 °C
Dichtheid: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009266
CAS-nummer: 110-81-6
EINECS: 203-805-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 0.3 g/l (25°C)
Vapor Pressure 5.7 hPa (25 °C)
Flash Point 40 °C
Density 0.993 g/cm3 (25 °C)