3-Aminopropyltriethoxysilaan
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Gevaar
PIER80370EA 147 EUR
PIER80370
3-Aminopropyltriethoxysilaan
3-Aminopropyltriethoxysilaan
Formule: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 221,37 g/mol
Kookpunt: 217 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: < –70 °C
Dichtheid: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 104 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008207
CAS-nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4