Dibutylamine 0.01 mol/l (0.01 N) in DMF
Leverancier: Bernd Kraft
Gevaar
KRAF05636.4700EA 344 EUR
KRAF05636.4700 KRAF05636.2700 KRAF05636.3700
Dibutylamine 0.01 mol/l (0.01 N) in DMF
Dibutylamine
Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009429
CAS-nummer: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/15/2300315.jpg