ESD-veiligheidsenkellaarzen, met veters, Xenova® NRJ, 6940
Leverancier: Uvex
uvex xenova® nrj
114-8349EA 158 EUR
114-8349 114-8348 114-8350 114-8354 114-8353 114-8352 114-8351
ESD-veiligheidsenkellaarzen, met veters, Xenova® NRJ, 6940
Schoenen en laarzen
Metaalvrije, lichtgewicht enkellaarzen met brede sportvorm. Leren bovenkant, zacht gepolsterde tong en rand, ademende textielvoering en PUR-buitenzool (olie- en benzinebestendig, antistatisch).
Kleur: Zwart
Certificaten: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; S3