VWR® Micro Star 17 / 17R, Microcentrifuges, geventileerd/gekoeld
Leverancier: VWR
VWR®
521-1646EA 2070 EUR
521-1646 521-1647
VWR® Micro Star 17 / 17R, Microcentrifuges, geventileerd/gekoeld
Centrifuge Microcentrifuges
Micro Star 17 en 17R microcentrifuges combineren kracht, veelzijdigheid en gemak in een veilig, compact, gemakkelijk te gebruiken laboratoriuminstrument. Zowel de geventileerde Micro Star 17 als de gekoelde Micro Star 17R zijn ontwikkeld om het routinematige monstervoorbereidingsproces te versnellen. Het speciale bio-insluitdeksel van de rotor, voor het openen en sluiten van de rotor met één klik, verkort de ophaaltijd in vergelijking met schroefdeksels.
  • Quiet and powerful performance up to 17000 ×g
  • ClickSeal® biocontainment rotor lid keeps the user and the samples safe
  • Eenvoudig gebruik; intuïtieve bediening en duidelijk, eenvoudig af te lezen display
  • Afzonderlijke Short Spin-knop voor korte centrifuge
Bestelinformatie: Geleverd met 24-plaats rotor voor 1,5/2,0 ml buisjes aerosol-dicht rotordeksel en USB stick met handleidingen.