3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
MAYBSB01924.50EA
0
EUR
MAYBSB01924.50
MAYBSB01924.1
MAYBSB01924EA
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule:
C₁₀H₇F₃O₂ MW: 216,16 g/mol Kookpunt: 292 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 130…131 °C |
MDL-nummer:
MFCD00004393 CAS-nummer: 779-89-5 EINECS: 212-301-6 |