Dimethylamine 2 M in THF
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
H27665.AUEA
424
EUR
H27665.AU
H27665.AE
ABCRAB205870.0100
Dimethylamine 2 M in THF
Dimethylamine
Formule:
C₂H₇N MW: 45,08 g/mol Kookpunt: ∼60 °C Dichtheid: 0,85 Vlampunt: –36 °C (–33 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008288 CAS-nummer: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN: 2924 ADR: 3,II |