Gentamicin sulphate 50 mg/ml in solution
E737-20MLEA 198 EUR
E737-20ML
Gentamicin sulphate 50 mg/ml in solution
Gentamicin sulphate
Gefilterd door een 0,22 µm filter. 15 µg/ml werkende concentratie, bindt zich aan de 30S subunit van bacteriële ribosomen.
  • pH (25 °C) 3,5 to 5,5
  • Specific rotation (degrees) +107 to +121
  • Filtered through a 0,22 µm filter
Store between 2 and 8 °C.
MDL-nummer: MFCD00270181
CAS-nummer: 1405-41-0