EasyReach™ wordt aanbevolen voor doeltreffende reiniging en desinfectie van oppervlakken of scheidingsapparaten zoals: Isolatoren, restricted area barrier systems (RABS), afzuigkasten met laminaire stroming, bioveiligheidskasten, handschoendozen, incubatoren en filterafzuigkasten.
- Speciaal ontworpen openingen op de reinigingsdoekjes voor snelle en eenvoudige bevestiging aan het frame met handschoenen aan
- Roestvrijstalen instrument uit één geheel past eenvoudig door transferluiken, vereist geen montage en is onderhoudsvrij
- Roestvrijstalen instrument is autoclaveerbaar voor hergebruik in steriele omgevingen
- Veelzijdig laag profiel, 360° draaiende kop verzekert dat zelfs de lastigste gebieden snel en eenvoudig bereikt kunnen worden
- Alle componenten zijn chemisch bestendig waardoor het risico op verontreiniging door aantasting geminimaliseerd wordt
EasyReach™ reinigingsdoekjes:
Vochtige EasyReach reinigingsdoekjes elimineren de noodzaak aan 70% IPA spray, minimaliseren materiaaloverdracht en vereenvoudigen de reinigingsprocedure. Goed passend gewatteerd polyester doekje verzekert een effectieve en gelijke oppervlaktebedekking waardoor het aantal levensvatbare en niet-levensvatbare verontreinigingen vermindert en het maximaal aan residu wordt verwijderd. Dubbel verpakte, gewassen, gevalideerd steriele doekjes verzekeren dat geen bioburden aan de kritische omgeving wordt toegevoegd. Verpakkingsgrootte is geoptimaliseerd voor eenmalig gebruik om het afval te minimaliseren.