Automatische lijnklem met ankerlijn, Titan™
Leverancier: Miller by Honeywell
139-0227EA 128 EUR
DALL1011192 DALL1011190 DALL1011191
Automatische lijnklem met ankerlijn, Titan™
De automatische lijnklem en ankerlijn verhinderen dat werknemers vallen tijdens een beklimming of afdaling. Bij een val, blokkeert de lijnklem op het touw en breekt de val enkele centimeters en vermindert zo de impactkracht en vergemakkelijkt de redding. Dit apparaat is in het bijzonder geschikt voor gebruik op hellende daken, waar automatisch blokkerende vallijnen niet snel genoeg kunnen werken.
  • Duurzaam materiaal: Slijtvaste, corrosiebestendige, roestvrijstalen constructie
  • Vanglijn (0,3 m) met koppeling voor een eenvoudige bevestiging aan het veiligheidsharnas
  • Eenvoudig te gebruiken: Eenvoudige, gebruiksvriendelijke constructie voor handsfree werk
  • Biedt een maximale bewegingsvrijheid
Touwmateriaal: Polyamide, diameter: 12 mm
Karabijnhaakmateriaal: Chroom staal/verzinkt staal
Certificaten: EN 353-2