Manganese(II) chloride tetrahydrate 98-101% ACS
Leverancier: VWR Chemicals
|
Waarschuwing
|
E107-100GEA
119
EUR
E107-100G
E107-500G
Manganese(II) chloride tetrahydrate 98-101% ACS
Manganese(II) chloride tetrahydrate
Formule:
MnCl₂·4H₂O MW: 197,9 g/mol Kookpunt: 1190 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 58…59 °C Dichtheid: 2,01 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149792 CAS-nummer: 13446-34-9 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,05751 |
Specificaties testresultaten
Calcium | <0.005% |
Heavy Metals | ≤0.0005% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤0.0005% |
Magnesium | ≤0.005% |
pH (5%, Water) @25°C | 3.5 - 6 |
Potassium | ≤0.01% |
Purity | 98 - 101% |
Sodium | ≤0.05% |
Sulphate | ≤0.005% |
Zinc | ≤0.005% |