PCR-toestellen, Mastercycler® nexus
Leverancier: Eppendorf
Mastercycler®
731-0675EA 6600 EUR
731-0675 EPPE6331000.017 731-0660 731-0430 731-0661 EPPE6332000.010 731-0662 731-0663 EPPE6334000.018 EPPE6333000.014 731-0429
PCR-toestellen, Mastercycler® nexus
PCR-toestellen
De Mastercycler® nexus biedt de betrouwbaarheid en gebruiksgemak van een Eppendorf® PCR-toestel aan een goede prijs. Door het lage energieverbruik, de eenvoudige uitbreiding naar 3 eenheden en het kleine oppervlak is de Mastercycler® nexus kosten- en ruimte-efficiënt. Geschikt voor allerlei soorten PCR-verbruiksartikelen, van lage volumes tot PCR-buisjes van 0,5 ml. Alle gebruikelijke PCR-platen passen en indien er een hogere doorloopsnelheid vereist is, is het mogelijk om 1 of 2 extra Mastercycler nexus eco toestellen aan te sluiten.
  • Door het Flexlid™ ontwerp met automatische hoogteverstelling van het deksel kunnen verschillende verbruiksartikelen gebruikt worden
  • Intuïtieve grafische programmering
  • Kleine afmetingen
  • Universeel blok voor uiterste flexibiliteit
  • Sluit maximaal 2 Mastercycler® nexus eco aan op een bestaand toestel
  • Beschikbaar met gradiëntfunctie in 12 kolommen
  • E-mailmelding
De gradiëntoptie van de Mastercycler® nexus is uitgerust met SteadySlope® technologie om ervoor te zorgen dat de verwarm- en koelsnelheden identiek zijn bij zowel gradiënt als normale bediening. U kan dus de identieke temperatuurregeling verwachten bij zowel optimalisatie- en routine-experimenten. Het programmeren met het bedieningspaneel is eenvoudig en intuïtief – beginnende gebruikers kunnen snel en veilig van start gaan.
* Een Mastercycler® nexus gradient of Mastercycler® nexus is nodig voor de werking van een Mastercycler® nexus eco. Maximaal 2 Mastercycler® nexus eco modellen kunnen bestuurd worden door één Mastercycler® nexus gradient of Mastercycler® nexus.
Certificaten: Individueel, beschreven kwaliteitscontrolecertificaat
Kalibratie volgens nationale en internationale normen: NIST (VS), DKD/PTB (Duitsland), UKAS/NPL (VK)
UL/CUL listed