2-Amino-2-methylpropanol, high purity
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
0136-4LEA 283 EUR
0136-4L
2-Amino-2-methylpropanol, high purity
2-Amino-2-methylpropanol
5% water has been added to maintain liquidity at room temperature.
Formule: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
MW: 89,14 g/mol
Kookpunt: 165 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 18…26 °C
Dichtheid: 0,667 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 67 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008051
CAS-nummer: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 13,00448
Bestel nu
Specificaties testresultaten
pH (0.1 M, Water) @25 °C 11.0 - 12.0
Purity (anhydrous) 98.5 %
Reassay Date REPORT