4-Fluoroindole ≥97%
Waarschuwing
H56011.03EA 285 EUR
H56011.03 H56011.06 H56011.MD
4-Fluoroindole ≥97%
4-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Kookpunt: 90 °C (0,4 mmHg)
Smeltpunt: 30…32 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00055992
CAS-nummer: 387-43-9