Fullerene C60 99%, powder
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
46311.MDEA 163 EUR
46311.MD 46311.06 46311.03
Fullerene C60 99%, powder
Fullerene C60
Formule: C₆₀
MW: 720,66 g/mol
Kookpunt: 500…600 °C (sublimatie)
Smeltpunt: > 280 °C
Dichtheid: 1,7
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00151408
CAS-nummer: 99685-96-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/26/2339826.jpg