Barbituric acid
EDQMY0000762EA
234
EUR
EDQMY0000762
Barbituric acid
Barbituric acid
Formule:
C₄H₄N₂O₃ MW: 128,09 g/mol Kookpunt: 441 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 250…252 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00006666 CAS-nummer: 67-52-7 EINECS: 200-658-0 Merck Index: 13,00966 |