(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC12468000EA 44.7 EUR
EHERC12468000
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205,04 g/mol
Kookpunt: 316 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 132…133 °C
MDL-nummer: MFCD00004318
CAS-nummer: 19719-28-9
EINECS: 243-248-7