2-Fluorophenylboronic acid
Leverancier: Molekula
MOLEM18550854EA 0 EUR
MOLEM18550854
2-Fluorophenylboronic acid
2-Fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₆BFO₂
MW: 139,92 g/mol
MDL-nummer: MFCD00674013
CAS-nummer: 1993-03-9