Diisobutylamine 2 mol/l
Leverancier: Bernd Kraft
KRAF20406.4700EA 418 EUR
KRAF20406.4700 KRAF20406.3700 KRAF20406.2700
Diisobutylamine 2 mol/l
Diisobutylamine
Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
MDL-nummer: MFCD00008930
CAS-nummer: 110-96-3
EINECS: 203-819-3