Verlichte zakmicroscopen
630-1622EA 52.3 EUR
VWRI630-1622 VWRI630-1621
Verlichte zakmicroscopen
Deze draagbare eenheden zijn geschikt voor gebruik in het veld en in verschillende soorten laboratoria.
  • Instelbare lichtbron boven het onderzoeksgebied
  • Regelknop voor scherpstelling voor een nauwkeurige weergave
  • Zoommicroscoop met een opschuifbare objectglashouder
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met AA-batterijen en een draagkoffer van vinyl.