1,3-Dioxaan ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAD0859-25MLEA
74.8
EUR
TCIAD0859-25ML
TCIAD0859-100ML
TCIAD0859-500ML
1,3-Dioxaan ≥98.0%
1,3-Dioxaan
Formule:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Kookpunt: 105°C Smeltpunt: –74,2 °C Vlampunt: 1°C |
MDL-nummer:
MFCD00006566 CAS-nummer: 505-22-6 EINECS: 208-005-1 UN: 1165 ADR: 3,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |