1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline ≥96.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAT0879-500MLEA
187
EUR
TCIAT0879-500ML
TCIAT0879-100ML
TCIAT0879-25ML
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline ≥96.0%
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Formule:
C₁₂H₁₅N MW: 173,26 g/mol Kookpunt: 248°C Smeltpunt: –10 °C Vlampunt: 101°C |
MDL-nummer:
MFCD00005813 CAS-nummer: 118-12-7 EINECS: 204-235-1 UN: 3082 ADR: 9,III |
![]() |
Specificaties testresultaten
Appearance | Red to Dark red to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |