α-Terpinene ≥90.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
TCIAM0317-500MLEA 83.6 EUR
TCIAM0317-500ML TCIAM0317-25ML
α-Terpinene ≥90.0%
α-Terpinene
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kookpunt: 173°C
Smeltpunt: –48 °C
Vlampunt: 52°C
Opslagtemperatuur: Koelkast
CAS-nummer: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN: 2319
ADR: 3,III
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/21/28973721.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %