2-Ethylfuran ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAE0454-10MLEA
49.5
EUR
TCIAE0454-10ML
2-Ethylfuran ≥98.0%
2-Ethylfuran
Formule:
C₆H₈O MW: 96,13 g/mol Kookpunt: 92°C Vlampunt: -2°C |
MDL-nummer:
MFCD00003259 CAS-nummer: 3208-16-0 EINECS: 221-714-0 UN: 1993 ADR: 3,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |